Drukuj
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
PC7718G-1G PC7718G-5G
APOSPC7718G-1GEA 511 PLN
APOSPC7718G-1G APOSPC7718G-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formuła: C₁₀H₇F₃N₂
Temp. Wrzenia: 90 °C/0,05mmHg
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060493
Numer CAS: 25371-98-6