Drukuj
4-(Trifluorometylo)fenylohydrazyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7717-5G PC7717-25G PC7717-1G
APOSPC7717-5GEA 276 PLN
APOSPC7717-5G APOSPC7717-25G APOSPC7717-1G
4-(Trifluorometylo)fenylohydrazyna 97%
4-(Trifluorometylo)fenylohydrazyna
Formuła: C₇H₇F₃N₂
MW: 176.14
Temp. Wrzenia: 118…122 °C/17mmHg
Temp. topnienia: 59…66 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042508
Numer CAS: 368-90-1