Drukuj
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7716-1G PC7716-5G
APOSPC7716-1GEA 153 PLN
APOSPC7716-1G APOSPC7716-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formuła: C₇H₇F₃N₂
Temp. topnienia: 56…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052687
Numer CAS: 365-34-4