Drukuj
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7714M-1G PC7714M-5G PC7714M-10G
APOSPC7714M-1GEA 464 PLN
APOSPC7714M-1G APOSPC7714M-5G APOSPC7714M-10G
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formuła: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069074
Numer CAS: 63701-37-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II