Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7712-10G PC7712-5G
APOSPC7712-10GEA 3280 PLN
APOSPC7712-10G APOSPC7712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₃ClF₃N
Temp. Wrzenia: 142…144 °C
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368053
Numer CAS: 81565-19-7
Jednostka: 2926
ADR: 4.1+6.1,III