Drukuj
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7711-100G PC7711-25G PC7711-5G
APOSPC7711-100GEA 662 PLN
APOSPC7711-100G APOSPC7711-25G APOSPC7711-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₆F₃N
Temp. Wrzenia: 131…132 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 43…49 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001921
Numer CAS: 2338-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-052-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III