Drukuj
3-(Trifluorometylo)fenyloacetonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7710-25G PC7710-5G PC7710-100G
APOSPC7710-25GEA 124 PLN
APOSPC7710-25G APOSPC7710-5G APOSPC7710-100G
3-(Trifluorometylo)fenyloacetonitryl 97%
3-(Trifluorometylo)fenyloacetonitryl
Formuła: C₉H₆F₃N
Temp. Wrzenia: 92…93 °C/4mmHg
Gęstość: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001913
Numer CAS: 2338-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 219-053-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III