Drukuj
kwas (α,α,α-trifluoro-3-tolilo)octowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC7699-25G PC7699-100G PC7699-5G
APOSPC7699-25GEA 174 PLN
APOSPC7699-25G APOSPC7699-100G APOSPC7699-5G
kwas (α,α,α-trifluoro-3-tolilo)octowy 97%
kwas (α,α,α-trifluoro-3-tolilo)octowy
Formuła: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MW: 204.15 g/mol
Temp. topnienia: 76…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004339
Numer CAS: 351-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-511-7