Drukuj
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC7698-5G PC7698-1G PC7698-10G
APOSPC7698-5GEA 110 PLN
APOSPC7698-5G APOSPC7698-1G APOSPC7698-10G
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid
Formuła: F₃CC₆H₄CH₂COOH
MW: 204.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 272
Temp. topnienia: 99…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004327
Numer CAS: 3038-48-0
Numer WE (dawny EINECS): 221-240-4