Drukuj
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7676-1G PC7676-25G PC7676-5G
APOSPC7676-1GEA 122 PLN
APOSPC7676-1G APOSPC7676-25G APOSPC7676-5G
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formuła: C₈H₆F₂N₂
Temp. topnienia: 155…157 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00463015
Numer CAS: 705-09-9