Drukuj
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid
PC7674-25G PC7674-1G PC7674-5G
APOSPC7674-25GEA 1820 PLN
APOSPC7674-25G APOSPC7674-1G APOSPC7674-5G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formuła: C₄H₅F₃O₃
MW: 158.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 189 °C
Temp. topnienia: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190646
Numer CAS: 374-35-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III