Drukuj
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7673-1G PC7673-250MG PC7673-5G
APOSPC7673-1GEA 1010 PLN
APOSPC7673-1G APOSPC7673-250MG APOSPC7673-5G
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₅F₅O
MW: 224.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12547946
Numer CAS: 1202679-46-6