Drukuj
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
PC7671-1G PC7671-25G PC7671-5G
APOSPC7671-1GEA 255 PLN
APOSPC7671-1G APOSPC7671-25G APOSPC7671-5G
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Formuła: C₅H₇F₃O₃
Temp. Wrzenia: 257 °C
Temp. topnienia: 39…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039531
Numer CAS: 338-03-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III