Drukuj
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7668N-1G PC7668N-5G PC7668N-100MG
APOSPC7668N-1GEA 472 PLN
APOSPC7668N-1G APOSPC7668N-5G APOSPC7668N-100MG
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formuła: C₇H₉F₃O
Temp. Wrzenia: 67…68 °C/16mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00102145
Numer CAS: 75091-99-5
Jednostka: 1224
ADR: 3,III