1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
PC7666-1G
PC7666-100MG
APOSPC7666-1GEA
580
PLN
APOSPC7666-1G
APOSPC7666-100MG
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formuła:
C₉H₅ClF₃N₃O₂S Temp. topnienia: 87…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08689729 Numer CAS: 1006441-36-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |