Drukuj
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC7663-100G PC7663-25G
APOSPC7663-100GEA 363 PLN
APOSPC7663-100G APOSPC7663-25G
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 292
Temp. topnienia: 132…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004393
Numer CAS: 779-89-5