Drukuj
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7657-100G PC7657-25G PC7657-5G
APOSPC7657-100GEA 1850 PLN
APOSPC7657-100G APOSPC7657-25G APOSPC7657-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₃BrF₃N
Temp. Wrzenia: 78…79 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153087
Numer CAS: 189278-27-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III