Drukuj
3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7650-5G PC7650-1G PC7650-25G
APOSPC7650-5GEA 1310 PLN
APOSPC7650-5G APOSPC7650-1G APOSPC7650-25G
3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
3-Trifluoromethylbutyric acid
Formuła: C₅H₇F₃O₂
MW: 156.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 91 °C/25mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039533
Numer CAS: 348-75-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 III