Drukuj
5-Fluoro-2-methylindole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7645-5G PC7645-1G
APOSPC7645-5GEA 116 PLN
APOSPC7645-5G APOSPC7645-1G
5-Fluoro-2-methylindole 97%
5-Fluoro-2-methylindole
Formuła: C9H8FN
Temp. Wrzenia: 112…120 °C/0,1mmHg
Temp. topnienia: 97…101 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093649
Numer CAS: 399-72-4