Drukuj
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7643-25G PC7643-5G PC7643-100G
APOSPC7643-25GEA 232 PLN
APOSPC7643-25G APOSPC7643-5G APOSPC7643-100G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene 99%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.02 g/mol
Temp. topnienia: 59…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039299
Numer CAS: 224185-19-7