Drukuj
Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC7636-1G PC7636-5G PC7636-25G
APOSPC7636-1GEA 1410 PLN
APOSPC7636-1G APOSPC7636-5G APOSPC7636-25G
Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Benzyl chlorofluoroacetate
Formuła: C₉H₈ClFO₂
Temp. Wrzenia: 125…126 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862039
Numer CAS: 243659-11-2