Drukuj
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
PC7633G-25G PC7633G-5G
APOSPC7633G-25GEA 189 PLN
APOSPC7633G-25G APOSPC7633G-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Formuła: C₈H₆ClF₃
Temp. Wrzenia: 68 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 19 °C
Gęstość: 1,315 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040772
Numer CAS: 939-99-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II