Drukuj
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7633F-25G PC7633F-100G PC7633F-500G
APOSPC7633F-25GEA 131 PLN
APOSPC7633F-25G APOSPC7633F-100G APOSPC7633F-500G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Derivitising agent for detection of ethyleneurea by electron-capture G.C.
Formuła: C₈H₆ClF₃
Temp. Wrzenia: 68…70 °C/12mmHg
Gęstość: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000908
Numer CAS: 705-29-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-884-4
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II