Drukuj
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
PC7633E-100G PC7633E-25G PC7633E-5G
APOSPC7633E-100GEA 580 PLN
APOSPC7633E-100G APOSPC7633E-25G APOSPC7633E-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene 97%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Formuła: C₈H₆ClF₃
Temp. Wrzenia: 67…68 °C/12mmHg
Gęstość: 1,337 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009920
Numer CAS: 21742-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 244-560-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III