Drukuj
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-ksylen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7632-100G PC7632-250G PC7632-25G
APOSPC7632-100GEA 479 PLN
APOSPC7632-100G APOSPC7632-250G APOSPC7632-25G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-ksylen 97%
Formuła: C₈H₆BrF₃
Temp. Wrzenia: 69 °C/4mmHg
Gęstość: 1,565 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000395
Numer CAS: 402-23-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-938-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II