Drukuj
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7630-25G PC7630-100G
APOSPC7630-25GEA 160 PLN
APOSPC7630-25G APOSPC7630-100G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 94%
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₈F₃N
Temp. Wrzenia: 80…82 °C/15mmHg
Gęstość: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010220
Numer CAS: 3300-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-971-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III