Drukuj
2-(trifluorometylo)benzyloamina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC7628-100G PC7628-25G PC7628-5G
APOSPC7628-100GEA 1300 PLN
APOSPC7628-100G APOSPC7628-25G APOSPC7628-5G
2-(trifluorometylo)benzyloamina
2-(trifluorometylo)benzyloamina
Formuła: C₈H₈F₃N
Temp. Wrzenia: 108…110 °C/64mmHg
Gęstość: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010297
Numer CAS: 3048-01-9
Numer WE (dawny EINECS): 221-258-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III