Drukuj
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC7627-25G PC7627-5G PC7627-1G
APOSPC7627-25GEA 473 PLN
APOSPC7627-25G APOSPC7627-5G APOSPC7627-1G
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 78…80 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 18…20 °C
Gęstość: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004661
Numer CAS: 349-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-494-6