Drukuj
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7625-100G PC7625-25G PC7625-500G
APOSPC7625-100GEA 247 PLN
APOSPC7625-100G APOSPC7625-25G APOSPC7625-500G
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 90 °C/20 mmHg
Gęstość: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004621
Numer CAS: 346-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-467-9