Drukuj
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7617-25G PC7617-1G
APOSPC7617-25GEA 836 PLN
APOSPC7617-25G APOSPC7617-1G
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Formuła: C₆H₆F₈O₄
Temp. Wrzenia: 103 °C/1,3mmHg
Temp. topnienia: 67…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094435
Numer CAS: 129301-42-4