Drukuj
Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7610-100G PC7610-25G
APOSPC7610-100GEA 406 PLN
APOSPC7610-100G APOSPC7610-25G
Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu 97%
Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu
Formuła: C₈H₄ClF₃O
Temp. Wrzenia: 188…190 °C
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000694
Numer CAS: 329-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-342-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II