Drukuj
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Dostawca: Apollo Scientific
PC7607-10G PC7607-1G PC7607-5G
APOSPC7607-10GEA 4470 PLN
APOSPC7607-10G APOSPC7607-1G APOSPC7607-5G
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formuła: C₁₄H₈BrFN₂OS
MW: 351.2 g/mol
Temp. topnienia: 267…269 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689698
Numer CAS: 937601-60-0