Drukuj
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7604-25G PC7604-5G PC7604-1G
APOSPC7604-25GEA 870 PLN
APOSPC7604-25G APOSPC7604-5G APOSPC7604-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289.62
Temp. Wrzenia: 325
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013456
Numer CAS: 837-95-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II