Drukuj
α,α,α,2-Tetrafluorotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
PC7596-100G PC7596-500G PC7596-1KG
APOSPC7596-100GEA 110 PLN
APOSPC7596-100G APOSPC7596-500G APOSPC7596-1KG
α,α,α,2-Tetrafluorotoluen 97%
α,α,α,2-Tetrafluorotoluen
Formuła: C₇H₄F₄
Temp. Wrzenia: 114…115 °C/750mmHg
Temp. topnienia: –49 °C
Gęstość: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000374
Numer CAS: 392-85-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-880-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II