Drukuj
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2,2-difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(perfluorobutoxy)ethoxy)acetate
PC7594-25G PC7594-5G PC7594-100G
APOSPC7594-25GEA 1010 PLN
APOSPC7594-25G APOSPC7594-5G APOSPC7594-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Formuła: C₉H₃F₁₅O₄
MW: 460.10 g/mol
Temp. Wrzenia: 50 °C/12mmHg
Gęstość: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094429
Numer CAS: 129301-40-2