Drukuj
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7593-1G PC7593-250MG PC7593-500MG
APOSPC7593-1GEA 0 PLN
APOSPC7593-1G APOSPC7593-250MG APOSPC7593-500MG
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Formuła: C₅H₈F₃NO₂
MW: 171.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 50 °C/0.2mmHg
Gęstość: 1.345 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08457648
Numer CAS: 914203-47-7