Drukuj
Chlorek α,α,α-Trifluoro-o-toluoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7590-100G PC7590-25G PC7590-500G
APOSPC7590-100GEA 284 PLN
APOSPC7590-100G APOSPC7590-25G APOSPC7590-500G
Chlorek α,α,α-Trifluoro-o-toluoilu 98%
Chlorek α,α,α-Trifluoro-o-toluoilu
Formuła: C₈H₄ClF₃O
Temp. Wrzenia: 84…85 °C/16mmHg
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000667
Numer CAS: 312-94-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-233-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II