Drukuj
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 3-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile, 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-3-oxopropanenitrile
PC7586-10G PC7586-1G PC7586-5G
APOSPC7586-10GEA 1100 PLN
APOSPC7586-10G APOSPC7586-1G APOSPC7586-5G
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₆F₃NO
Temp. topnienia: 58…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052315
Numer CAS: 27328-86-5