Drukuj
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid
PC7582-1G PC7582-100MG PC7582-5G
APOSPC7582-1GEA 348 PLN
APOSPC7582-1G APOSPC7582-100MG APOSPC7582-5G
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₄BF₂NO₂
Temp. topnienia: 96…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788245
Numer CAS: 136466-94-9