Drukuj
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
PC7562-1KG PC7562-250G PC7562-5KG
APOSPC7562-1KGEA 725 PLN
APOSPC7562-1KG APOSPC7562-250G APOSPC7562-5KG
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitryl 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitryl
Formuła: C₈H₄F₃N
Temp. Wrzenia: 183…185 °C
Temp. topnienia: 37…41 °C
Gęstość: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001826
Numer CAS: 455-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-239-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III