Drukuj
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Cyanobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
PC7560-25G PC7560-5G PC7560-100G
APOSPC7560-25GEA 110 PLN
APOSPC7560-25G APOSPC7560-5G APOSPC7560-100G
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitryl 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitryl
Formuła: C₈H₄F₃N
Temp. Wrzenia: 189 °C
Gęstość: 1,2821 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001807
Numer CAS: 368-77-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-711-4
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III