Drukuj
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7551-1G PC7551-5G PC7551-25G
APOSPC7551-1GEA 319 PLN
APOSPC7551-1G APOSPC7551-5G APOSPC7551-25G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₇FO₄S
MW: 218.2000 g/mol
Temp. topnienia: 212…213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09743730
Numer CAS: 185945-88-4