Drukuj
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-1,2-dibromopentafluoropropane
PC7549-5G PC7549-1G
APOSPC7549-5GEA 3060 PLN
APOSPC7549-5G APOSPC7549-1G
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane 97%
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane
Formuła: C₃Br₂ClF₅
Temp. Wrzenia: 116…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 661-93-8