Drukuj
4-Bromo-3-fluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7544-100G PC7544-25G PC7544-5G
APOSPC7544-100GEA 567 PLN
APOSPC7544-100G APOSPC7544-25G APOSPC7544-5G
4-Bromo-3-fluoroanilina 98%
4-Bromo-3-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅BrFN
Temp. topnienia: 65…70 °C
Gęstość: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672933
Numer CAS: 656-65-5