Drukuj
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride
PC7543-1G PC7543-250MG
APOSPC7543-1GEA 298 PLN
APOSPC7543-1G APOSPC7543-250MG
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 160 °C
Gęstość: 1.479 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00213793
Numer CAS: 138377-34-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 III