Drukuj
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC7541-1G PC7541-5G
APOSPC7541-1GEA 472 PLN
APOSPC7541-1G APOSPC7541-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₅FO₂S
Temp. topnienia: 255…258 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07377074
Numer CAS: 550998-67-9