Drukuj
Kwas α,α,α-trifluoro-p-toluilowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7540-100G PC7540-25G PC7540-500G
APOSPC7540-100GEA 124 PLN
APOSPC7540-100G APOSPC7540-25G APOSPC7540-500G
Kwas α,α,α-trifluoro-p-toluilowy 98%
Kwas α,α,α-trifluoro-p-toluilowy
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 247 °C/753mmHg
Temp. topnienia: 219…222 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002562
Numer CAS: 455-24-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-242-8