Drukuj
Kwas α,α,α-trifluoro-m-toluilowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7530-100G PC7530-500G PC7530-1KG
APOSPC7530-100GEA 110 PLN
APOSPC7530-100G APOSPC7530-500G APOSPC7530-1KG
Kwas α,α,α-trifluoro-m-toluilowy 98%
Kwas α,α,α-trifluoro-m-toluilowy
Formuła: C₈H₅F₃O₂
Temp. Wrzenia: 237…240 °C
Temp. topnienia: 103…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002519
Numer CAS: 454-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-230-2