Drukuj
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7520-100G PC7520-1KG PC7520-500G
APOSPC7520-100GEA 174 PLN
APOSPC7520-100G APOSPC7520-1KG APOSPC7520-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 247…254 °C
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002476
Numer CAS: 433-97-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-093-9