Drukuj
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Phenyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7513-25G PC7513-5G PC7513-100G
APOSPC7513-25GEA 1070 PLN
APOSPC7513-25G APOSPC7513-5G APOSPC7513-100G
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Formuła: C₁₄H₁₁F₃O
Temp. Wrzenia: 125…127 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 63…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014397
Numer CAS: 728-80-3